Learn More
1-Dodekanethiol, 98%
Product Code. 11440703
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11440703 100 g 100g
11450703 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11440703 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12741.22
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 112-55-0 | C12H26S | 202,40 g/mol
1-Dodecanthiol anvendes til fremstilling af hydrofobe eller blandede selvsamlede monolag. Det bruges også som et kædeoverførselsmiddel til radikal polymerisation. Yderligere anvendes det som en polymerisationsinhibitor i polyurethan- og neoprenklæbemidler, som finder anvendelse i fodtøjsindustrien. Ud over dette fungerer det som et proteinregenererende middel, der bruges til regenerering af native proteiner fra mercuribenzoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Dodecanthiol anvendes til fremstilling af hydrofobe eller blandede selvsamlede monolag. Det bruges også som et kædeoverførselsmiddel til radikal polymerisation. Yderligere anvendes det som en polymerisationsinhibitor i polyurethan- og neoprenklæbemidler, som finder anvendelse i fodtøjsindustrien. Ud over dette fungerer det som et proteinregenererende middel, der bruges til regenerering af native proteiner fra mercuribenzoat.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-55-0
Molekylær formel C12H26S
Molekylvægt (g/mol) 202.40
MDL nummer MFCD00004885
InChI nøgle WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
IUPAC navn dodecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCS
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanethiol
Smeltepunkt °C til 7 °C
Tæthed 0.845
Kogepunkt 276 °C til 278 °C
Flammepunkt 133 °C (271 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3(CH2)11SH
Brydningsindeks 1.4601
Mængde 100 g
Beilstein 969337
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 202.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Dodecanethiol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanethiol