Få mere at vide
1-Dodekanesulfonylchlorid, 97%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dodecanesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 39 °C til 42 °C |
| Kogepunkt | 126 °C til 130 °C (4 mmHg) |
| Lineær formel | CH3(CH2)11SO2Cl |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1778092 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 268.84 |
| Procent renhed | ≥98% |