Få mere at vide
1-dodecansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354514
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354514 5 g 5g
11364514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01224.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10147-40-7 | C12H25ClO2S | 268.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10147-40-7
Molekylær formel C12H25ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 268.84
MDL nummer MFCD00014728
InChI nøgle PBULHKIPTBIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanesulfonyl chloride, 1-dodecanesulfonylchloride, unii-g45gs200po, 1-dodecanesulphonyl chloride, dodecylsulfonyl chloride, dodecane-1-sulphonyl chloride, chlorododecylsulfone, dodecanesulfonylchloride, acmc-20a5qf, dodecanesulfonyl chloride
PubChem CID 66280
IUPAC navn dodecan-1-sulfonylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanesulfonyl chloride
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Kogepunkt 126°C to 130°C (4 mmHg)
Lineær formel CH3(CH2)11SO2Cl
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1778092
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 268.84
Procent renhed ≥98%