Få mere at vide
1-Dodecanesulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10659803 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10659803 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10659803 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/5297/44
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
CAS 2386-53-0
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 5 g
Molekylær formel C12H25NaO3S
MDL nummer 7527
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
InChI nøgle DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;dodecane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 272.379
PubChem CID 23665726
Formel vægt 272.38g/mol
Emballage Plastic powder jar