Få mere at vide
1-dodecansulfonsyre, natriumsalt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10786181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10786181 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10786181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Navn note 99+%
CAS 2386-53-0
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H25NaO3S
Lineær formel CH3(CH2)11SO3Na
MDL nummer MFCD00007527
Mængde 1 g
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
InChI nøgle DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;dodecan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 272.38
PubChem CID 23665726
Formel vægt 272.38
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver