Få mere at vide
1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt, 99+%, Ion pair chromatography, anhydrous
Artikelnummer. 10782244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10782244
Brand: Thermo Scientific Acros 396720250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.379 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-53-0
MDL nummer MFCD00007527
InChI nøgle DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
IUPAC navn natrium;dodecan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Navn note Anhydrous, Ion pair chromatography
Absorbans 0.02 max. (C=0.18 M in hot water) at 230nm, 0.03 max. (C=0.18 M in hot water) at 220nm, 0.05 max. (C=0.18 M in hot water) at 210nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H25NaO3S
Lineær formel CH3(CH2)11SO3Na
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Molekylvægt (g/mol) 272.379
Formel vægt 272.38
Procent renhed ≥99%
Grad Ionparkromatografi
Fysisk form Krystallinsk pulver