missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Docosene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Docosene |
| CAS | 1599-67-3 |
| Molekylær formel | C22 H44 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 78486 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-22H2,2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | docos-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.58 |
| Formel vægt | 308.3443 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?