Få mere at vide
1-Docosanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Docosanol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3 |
| Formel vægt | 326.3549 |