Få mere at vide
1-Docosanol, 98%
Artikelnummer. 10581082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10581082
Brand: Thermo Scientific Acros 173721000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 661-19-8 | C22H46O | 326.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 661-19-8
Molekylær formel C22H46O
Molekylvægt (g/mol) 326.61
MDL nummer MFCD00002939
InChI nøgle NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
PubChem CID 12620
ChEBI CHEBI:31000
IUPAC navn docosan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Docosanol
Navn note 0.98
CAS min % 97.5
CAS Max % 100
Smeltepunkt 68.0°C to 72.0°C
Farve Hvid
Flammepunkt 227°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)21OH
Mængde 100 g
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 3444
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Viskositet 7.5 mPa.s (80°C)
Formel vægt 326.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Pellets or Tablets