Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Docosanol |
| Navn note | 0.98 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100 |
| Smeltepunkt | 68.0°C to 72.0°C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 227°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |