Få mere at vide
1-Docosanethiol, TRC
Artikelnummer. 30371245
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371245 250 mg
30379508 500 mg
30378113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30371245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD678868250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-83-3
Molekylær formel C22H46S
Molekylvægt (g/mol) 342.67
Synonym Docosanethiol, Docosyl Mercaptan, NSC 97595, n-Docosanethiol
IUPAC navn Dokosan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Docosanethiol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H46S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Formel vægt 342.332