Få mere at vide
1-(Diphenylmethyl)piperazine, Mikromol™
Artikelnummer. 18093670
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093670 25 mg
18090470 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093670 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1038.010025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(Diphenylmethyl)piperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Diphenylmethyl)piperazine
CAS 841-77-0
Analyt- eller komponentnavne 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(Diphenylmethyl)piperazine, Cinnarizine Imp. A (EP), Cinnarizine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
SMIL C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-benzhydrylpiperazine
Molekylvægt (g/mol) 252.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 252.1626 g/mol