Få mere at vide
1-(Diphenylmethyl)piperazine, Mikromol™
Beskrivelse
1-(Diphenylmethyl)piperazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Diphenylmethyl)piperazine |
| CAS | 841-77-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(Diphenylmethyl)piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H20 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(Diphenylmethyl)piperazine, Cinnarizine Imp. A (EP), Cinnarizine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2 |
| SMIL | C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-benzhydrylpiperazine |
| Vis mere |