Få mere at vide
1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049188
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049188 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049188 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0586.09
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine
CAS 16896-82-5
Analyt- eller komponentnavne 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H28 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Meclozine Hydrochloride Imp. E (EP), Meclozine Imp. E (EP), 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine, Meclozine Dihydrochloride Impurity E, Meclozine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C25H28N2/c1-21-9-8-10-22(19-21)20-26-15-17-27(18-16-26)25(23-11-4-2-5-12-23)24-13-6-3-7-14-24/h2-14,19,25H,15-18,20H2,1H3
SMIL Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4)c1
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine
Molekylvægt (g/mol) 356.5
Mængde 50 mg
Formel vægt 356.2252 g/mol