Få mere at vide
1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine, Mikromol™
Beskrivelse
1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine |
| CAS | 16896-82-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H28 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Meclozine Hydrochloride Imp. E (EP), Meclozine Imp. E (EP), 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine, Meclozine Dihydrochloride Impurity E, Meclozine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N2/c1-21-9-8-10-22(19-21)20-26-15-17-27(18-16-26)25(23-11-4-2-5-12-23)24-13-6-3-7-14-24/h2-14,19,25H,15-18,20H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4)c1 |
| IUPAC navn | 1-benzhydryl-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine |
| Vis mere |