missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(Diphenylmethyl)-4-[(1RS,3E)-4-phenyl-1-[(E)-2-phenylethenyl)-3-buten-1-yl]piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Diphenylmethyl)-4-[(1RS,3E)-4-phenyl-1-[(E)-2-phenylethenyl-3-buten-1-yl]piperazine |
| CAS | 1199751-98-8 |
| Molekylær formel | C35 H36 N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(Diphenylmethyl)-4-[4-phenyl-1-(2-phenylethenyl)-3-buten-1-yl]piperazine, Cinnarizine Impurity D, Cinnarizine EP Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36N2/c1-5-14-30(15-6-1)18-13-23-34(25-24-31-16-7-2-8-17-31)36-26-28-37(29-27-36)35(32-19-9-3-10-20-32)33-21-11-4-12-22-33/h1-22,24-25,34-35H,23,26-29H2 |
| SMIL | C(C=Cc1ccccc1)C(C=Cc2ccccc2)N3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 1-benzhydryl-4-(4-phenyl-1-styryl-but-3-enyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.67 |
| Formel vægt | 484.2878 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?