Få mere at vide
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O3/c1-10(2)9(14)11-5-3-7(4-6-11)8(12)13/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 200.1161 |