Få mere at vide
1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7026229
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479637 10 g 10g
11489637 50 g 50g
11499637 250 g 250g
3 options
Artikelnummer. 11479637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22124.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136997-71-2
Molekylær formel C10H14N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 258.29
MDL nummer MFCD00185917
InChI nøgle SJHHXGGXZKPIDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium inner salt, 2-1-dimethylcarbamoyl pyridin-1-ium-4-yl ethanesulfonate, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridin-1-ium, 2-1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium betaine, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridinium, 2-1-dimethylcarbamoyl-4-pyridinio ethylsulfonate
PubChem CID 3853422
SMIL CN(C)C(=O)[N+]1=CC=C(CCS([O-])(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt
Smeltepunkt ∼180°C (decomposition)
Mængde 10 g
IUPAC navn 2-[1-(dimethylcarbamoyl)pyridin-1-ium-4-yl]ethanesulfonate
Formel vægt 258.29
Procent renhed 95%