Få mere at vide
1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499637
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499637 250 g 250g
11479637 10 g 10g
11489637 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22124.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136997-71-2
Molekylær formel C10H14N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 258.29
MDL nummer MFCD00185917
InChI nøgle SJHHXGGXZKPIDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium inner salt, 2-1-dimethylcarbamoyl pyridin-1-ium-4-yl ethanesulfonate, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridin-1-ium, 2-1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium betaine, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridinium, 2-1-dimethylcarbamoyl-4-pyridinio ethylsulfonate
PubChem CID 3853422
SMIL CN(C)C(=O)[N+]1=CC=C(CCS([O-])(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt
Smeltepunkt ∼180°C (decomposition)
Mængde 250 g
IUPAC navn 1-(dimethylcarbamoyl)-4-(2-sulfonatoethyl)pyridin-1-ium
Formel vægt 258.29
Procent renhed 95%