Få mere at vide
1-Dimethylamino-2-propyne, 98%
Artikelnummer. 11338745
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338745 25 g 25g
11328745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12336.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7223-38-3 | C5H9N | 83.134 g/mol
1-Dimethylamino-2-propyn bruges til syntese af kerneskalsystemer baseret på ædelmetalnanopartikler belagt med copolymerer (polyacetylener).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Dimethylamino-2-propyn anvendes til syntese af
kerneskalsystemer baseret på ædelmetalnanopartikler belagt med copolymerer (polyacetylener).
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Det er følsomt over for kuldioxid. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7223-38-3
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.134
MDL nummer MFCD00008575
InChI nøgle ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine
PubChem CID 81643
IUPAC navn N,N-dimethylprop-2-yn-1-amin
SMIL CN(C)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dimethylamino-2-propyne
Tæthed 0.772
Kogepunkt 80°C to 81°C
Flammepunkt −7°C (19°F)
Brydningsindeks 1.42
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1071222
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 83.13
Procent renhed 98%