Få mere at vide
1-Dimethylamino-2-propyne, 97%
Artikelnummer. 13458398 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13458398 25 g Glasflaske 25g
10550902 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13458398 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7223-38-3 | C5H9N | 83.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7223-38-3
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.13
MDL nummer MFCD00008575
InChI nøgle ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine
PubChem CID 81643
IUPAC navn N,N-dimethylprop-2-yn-1-amin
SMIL CN(C)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dimethylamino-2-propyne
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7720g/mL
Kogepunkt 80.0°C to 81.0°C
Flammepunkt −7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡CCH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4220
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.772
Formel vægt 83.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dimethylamino-2-propyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.