Få mere at vide
1-(Dimethylamino)-2-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Dimethylamino)-2-propanone |
| CAS | 15364-56-4 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-5(7)4-6(2)3/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)CC(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(dimethylamino)propan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.147 |
| Formel vægt | 101.084 |