Få mere at vide
1-Dimethylamino-2-propanol (Dimepranol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimepranol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 103.0997 |