Få mere at vide
1-Dimethylamino-2-propanol, 99%
Artikelnummer. 11451277
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451277 250 g 250g
11441277 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24234.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-16-7 | C5H13NO | 103.165 g/mol
1-Dimethylamino-2-propanol er en af de forbindelser, der bruges til at identificere ulovlig fremstilling af metadon.cv
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Dimethylamino-2-propanol er en af
de forbindelser, der bruges til at identificere ulovlig fremstilling af
metadon.cv
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-16-7
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.165
MDL nummer MFCD00004532
InChI nøgle NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethylamino-2-propanol, dimepranol, 1-dimethylamino propan-2-ol, n,n-dimethylisopropanolamine, dimethyl 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1-dimethylamino, dimethylisopropanolamine, dimepranol inn, n,n-dimethylamino-2-propanol
PubChem CID 37511
IUPAC navn 1-(dimethylamino)propan-2-ol
SMIL CC(CN(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dimethylamino-2-propanol
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.85
pH 11
Kogepunkt 123°C to 126°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4195
Mængde 250 g
FN nummer UN2734
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 103.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dimethylamino-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylisopropanolamine