Få mere at vide
1-Dimethylamino-2-propanol, 99%
Artikelnummer. 10713651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713651 250 g Glasflaske 250g
10366550 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115872500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-16-7 | C5H13NO | 103.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-16-7
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.16
MDL nummer MFCD00004532
InChI nøgle NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethylamino-2-propanol, dimepranol, 1-dimethylamino propan-2-ol, n,n-dimethylisopropanolamine, dimethyl 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1-dimethylamino, dimethylisopropanolamine, dimepranol inn, n,n-dimethylamino-2-propanol
PubChem CID 37511
IUPAC navn 1-(dimethylamino)propan-2-ol
SMIL CC(CN(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dimethylamino-2-propanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -85.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 126.0°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4183 to 1.4203
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 0.85
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viskositet 4.9 mPa.s (50°C)
Formel vægt 103.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dimethylamino-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.