Få mere at vide
1-(Dimethylamino)-2-phenyl-2-butanyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1-((Dimethylamino)methyl)-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(15-23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 387.2046 |