Få mere at vide
1-Dimethylamino-2-nitroethylen, 98%
Artikelnummer. 11424743
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424743 1 g 1g
11434743 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11637.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1190-92-7 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1190-92-7
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00051519
InChI nøgle JKOVQYWMFZTKMX-ONEGZZNKSA-N
Synonym 1-dimethylamino-2-nitroethylene, e-n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, dimethyl e-2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, 1-dimethylamino-2-nitroethene, dimethyl 2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethylenamine, n,n-dimethyl-2-nitroethyleneamine, n,n-dimethyl-n-2-nitrovinyl amine
PubChem CID 637928
IUPAC navn (E)-N,N-dimethyl-2-nitroethenamin
SMIL CN(C)C=C[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Mængde 1 g
Beilstein 1903136
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98%