Få mere at vide
1-[(Diethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(Diethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O3/c1-3-12(4-2)11(16)13-7-5-9(6-8-13)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formel vægt | 228.1474 |