Få mere at vide
1-(Dichloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Dichloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinol |
| CAS | 62265-67-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H11 Cl2 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Dichloro-1-(3,4-dihydro-6-hydroxy-1(2H)-quinolinyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Cl2NO2/c12-10(13)11(16)14-5-1-2-7-6-8(15)3-4-9(7)14/h3-4,6,10,15H,1-2,5H2 |
| SMIL | Oc1ccc2N(CCCc2c1)C(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-1-(6-hydroxy-3,4-dihydro-2H-quinolin-1-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.12 |
| Vis mere |