Få mere at vide
1-(Diaminomethylene)-3-Beta-D-ribofuranosyl-urea Picrate, TRC
Artikelnummer. 30137898
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137898 250 mg
30133169 100 mg
18003640 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417660250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4336-46-3
Molekylær formel C7 H14 N4 O5 . C6 H3 N3 O7
Molekylvægt (g/mol) 463.31
Synonym NSC 232826, 1-beta-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea picrate, Azacitidine Related Compound C (USP), Urea, N-(aminoiminomethyl)-N'-beta-D-ribofuranosyl-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1), Urea, 1-(diaminomethylene)-3-beta-D-ribofuranosyl-, picrate (7CI), Urea, 1-amidino-3-beta-D-ribofuranosyl-, monopicrate (8CI), Azacitidine RC C, Azacitidine Related Compound C as Picrate
IUPAC navn 1-carbamimidoyl-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea;2,4,6-trinitrophenol
SMIL NC(=N)NC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O.Oc2c(cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-beta-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea Picrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14N4O5.C6H3N3O7/c8-6(9)11-7(15)10-5-4(14)3(13)2(1-12)16-5;10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h2-5,12-14H,1H2,(H5,8,9,10,11,15);1-2,10H/t2-,3-,4-,5-;/m1./s1
Formel vægt 463.0935
Procent renhed >95%