Få mere at vide
1-Desoxycarbadox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Desoxycarbadox |
| CAS | 118828-83-4 |
| Molekylær formel | C11 H10 N4 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (E)-3-((2-(Methoxycarbonyl)hydrazono)methyl)quinoxaline1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O3/c1-18-11(16)14-12-6-8-7-15(17)10-5-3-2-4-9(10)13-8/h2-7H,1H3,(H,14,16) |
| SMIL | COC(=O)NN=Cc1cn(=O)c2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | methyl N-[(4-oxoquinoxalin-2-yl)methylideneamino]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.222 |
| Formel vægt | 246.075 |