Få mere at vide
1-Desmethyl 2-methyl granisetron (granisetron urenhed A), TRC
Artikelnummer. 17964075
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964075 50 mg
17923765 5 mg
17911335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17964075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29208550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127472-42-8
Molekylær formel C18 H24 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Synonym 2H-Indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv., 2-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
IUPAC navn 2-methyl-N-[(1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazol-3-carboxamid
SMIL CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3c4ccccc4nn3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-
Formel vægt 312.195
Procent renhed >95%