Få mere at vide
(+)-1-Deoxynojirimycin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444939
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
15444939 100 mg
1 options
Artikelnummer. 15444939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62602.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19130-96-2 | C6H13NO4 | 163.17 g/mol
En alfa-glucosidasehæmmer. Interfererer med normal behandling af N-bundne glycoproteiner.(+)-1-Deoxynojirimycin virker som en inhibitor af alfa-glucosidase I og II og maltase-glucoamylase. Det hæmmer også pattedyrs glucosidase, intestinal og lysosmal, beta-glucosidase fra søde mandler, pancreas alfa-amylase og amyloglucosidase. Desuden tjener det som en enzymforstærker til behandling af Fabry og Pompes sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Noter
Uforeneligt med stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-1-Deoxynojirimycin
Type (+)-1-Deoxynojirimycin
Fysisk form Pulver
CAS 19130-96-2
Smeltepunkt 195°C to 196°C
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Molekylær formel C6H13NO4
MDL nummer MFCD00063474
Merck Index 142905
Synonym 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-glucitol; (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
InChI nøgle LXBIFEVIBLOUGU-JGWLITMVSA-N
SMIL OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 163.17
PubChem CID 29435
ChEBI CHEBI:44369
Formel vægt 163.17