Få mere at vide
1-Deoxynojirimycin hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15417829
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417829 10 mg 10mg
15427829 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66458.MA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 73285-50-4 | C6H14ClNO4 | 199.631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73285-50-4
Molekylær formel C6H14ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 199.631
MDL nummer MFCD00133247
InChI nøgle ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Synonym duvoglustat hcl, duvoglustat hydrochloride, deoxynojirimycin hydrochloride, 1-deoxynojirimycin hydrochloride, unii-0rn23c42qr, duvoglustat hydrochloride usan, +-1-deoxynojirimycin hydrochloride, moranoline hydrochloride, 1-deoxy-l-altronojirimycin hydrochloride
PubChem CID 13018787
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol;hydrochlorid
SMIL C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Beilstein 3563225
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20mg/ml
Formel vægt 199.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver