Få mere at vide
(+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463889
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463889 10 mg 10mg
15453889 5 mg 5mg
15473889 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61277.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Selektiv inhibitor af a-mannosidase
Selektiv inhibitor af a-mannosidase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73465-43-7
Molekylær formel C6H14ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 199.631
MDL nummer MFCD00083611
InChI nøgle ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Synonym DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
PubChem CID 11390018
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol;hydrochlorid
SMIL C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Type (+)-1-Deoxymannojirimycin Hydrochlorid
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Formel vægt 199.6