Få mere at vide
(+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Selektiv inhibitor af a-mannosidase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride |
| Type | (+)-1-Deoxymannojirimycin Hydrochlorid |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 199.6 |