missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Deoxygalactonojirimycin Tetrabenzyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30364958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23650510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Deoxygalactonojirimycin Tetrabenzyl Ether
CAS 167904-18-9
Molekylær formel C34H37NO4
Mængde 10 mg
Synonym (2R,3S,4R,5S)-3,4,5-Tris(Benzyloxy)-2-((Benzyloxy)Methyl)Piperidine
InChI formel InChI=1S/C34H37NO4/c1-5-13-27(14-6-1)22-36-26-31-33(38-24-29-17-9-3-10-18-29)34(39-25-30-19-11-4-12-20-30)32(21-35-31)37-23-28-15-7-2-8-16-28/h1-20,31-35H,21-26H2
SMIL O(CC=1C=CC=CC1)CC2NCC(OCC=3C=CC=CC3)C(OCC=4C=CC=CC4)C2OCC=5C=CC=CC5
IUPAC navn 3,4,5-tris(benzyloxy)-2-((benzyloxy)methyl)piperidine
Molekylvægt (g/mol) 523.66
Formel vægt 523.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.