missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Deoxy-L-altronojirimycin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30363762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363762 1 mg
30362785 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2317501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 355138-93-1
Molekylær formel C6 H13 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 199.63
Synonym 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2S,3S,4R,5S)- (9CI), [2S-(2α,3β,4β,5α)]-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol hydrochloride, (2S,3S,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol hydrochloride, L-Deoxyaltronojirimycin hydrochloride, 1-Deoxy-L-altronojirimycin hydrochloride
IUPAC navn (2S,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
SMIL Cl.OC[C@@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Deoxy-L-altronojirimycin, Hydrochloride
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6+;/m0./s1
Formel vægt 199.0611
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.