Få mere at vide
1-Deoxy-D-xylulose (Aqueous Solution, 1 M), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Deoxy-D-xylulose |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h4-6,8-9H,2H2,1H3/t4-,5-/m1/s1 |
| Formel vægt | 134.0579 |