missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Deoxy-D-xylulose (Aqueous Solution, 1 M), TRC

Artikelnummer. 30348979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348979 5 mg
30364879 10 mg
30366657 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2818805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60299-43-6
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Synonym 1-Deoxy-D-threo-2-pentulose, 1-Deoxy-D-threo-pentulose, 1-Deoxy-D-xylulose, D-1-Deoxyxylulose
IUPAC navn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentan-2-one
SMIL CC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Deoxy-D-xylulose
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h4-6,8-9H,2H2,1H3/t4-,5-/m1/s1
Formel vægt 134.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.