Få mere at vide
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1 |
| Formel vægt | 293.2202 |
| Procent renhed | >95% |