Få mere at vide
1-Deoxy-1-(methylnitrosoamino)-D-glucitol, TRC
Artikelnummer. 30010943
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010943 50 mg
30011846 100 mg
30011387 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD20596050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10356-92-0
Molekylær formel C7 H16 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Synonym 1-N-Methyl-N-nitrosoamino-1-deoxy-D-glucitol
IUPAC navn N-methyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]lattergasamid
SMIL CN(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Deoxy-1-(methylnitrosoamino)-D-glucitol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O6/c1-9(8-15)2-4(11)6(13)7(14)5(12)3-10/h4-7,10-14H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1