missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Deoxy-1-(L-aspartyl)-D-fructose Ammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Deoxy-1-(L-aspartyl)-D-fructose Ammonium Salt |
| CAS | 31105-02-9 |
| Molekylær formel | C10 H17 N O9 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-1-Deoxy-1-[(1,2-dicarboxyethyl)amino]-D-fructose, 1-deoxy-1-[(1,2-dicarboxyethyl)amino]-fructose, D-1-Deoxy-1-[(L-1,2-dicarboxyethyl)amino]-fructose, 1-Deoxy-1-(L-aspartic acid)-D-fructose, 1-Deoxy-1-(L-aspartyl)-D-fructose, 1-N-L-Aspartic Acid 1-deoxy-D-fructose, Fructose-aspartic acid, N-(1-Deoxy-D-fructosyl)-L-aspartic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO9/c12-3-6(14)9(18)8(17)5(13)2-11-4(10(19)20)1-7(15)16/h4,6,8-9,11-12,14,17-18H,1-3H2,(H,15,16)(H,19,20)/t4-,6+,8+,9+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl]amino]butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.243 |
| Formel vægt | 295.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?