Få mere at vide
1-Deoxy-1-[[3-(dimethylamino)-4-methylphenyl]amino]-D-ribitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Deoxy-1-[(3-(dimethylamino)-4-methylphenyl)amino]-D-ribitol |
| CAS | 57333-80-9 |
| Molekylær formel | C14H24N2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N2O4/c1-9-4-5-10(6-11(9)16(2)3)15-7-12(18)14(20)13(19)8-17/h4-6,12-15,17-20H,7-8H2,1-3H3/t12-,13+,14-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)c1cc(NC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)ccc1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.35 |