missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Deoxo-1,2-dehydro-N-desbenzyl-N-tert-butyloxycarbonyl Donepezil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Deoxo-1,2-dehydro-N-desbenzyl-N-tert-butyloxycarbonyl Donepezil |
| CAS | 1346600-41-6 |
| Molekylær formel | C22H31NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO4/c1-22(2,3)27-21(24)23-8-6-15(7-9-23)10-16-11-17-13-19(25-4)20(26-5)14-18(17)12-16/h11,13-15H,6-10,12H2,1-5H3 |
| SMIL | COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.49 |
| Formel vægt | 373.2253 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?