Få mere at vide
1-Dehydro Aldosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dehydro Aldosterone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h6-8,14-17,19,22-23,25H,2-5,9-11H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 358.178 |