Få mere at vide
1-Decyne, TRC
Artikelnummer. 30354522
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30354522 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30354522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22847850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decyne
CAS 764-93-2
Molekylær formel C10H18
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
SMIL CCCCCCCCC#C
IUPAC navn DEC-1-YNE
Molekylvægt (g/mol) 138.25