Få mere at vide
1-Decyne, 98%
Artikelnummer. 11499103
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499103 25 g 25g
11489103 5 g 5g
11409113 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11171.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138,254 g/mol
1-Decyne er blevet brugt til at stabilisere ruthenium nanopartikler ved at danne ruthenium-vinyliden grænsefladebindinger. Det bruges også som primære og sekundære mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1
-Decyne er blevet brugt til at stabilisere ruthenium-nanopartikler ved at danne ruthenium-vinyliden-grænsefladebindinger. Det bruges også som primære og sekundære mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 0-6 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-93-2
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.254
MDL nummer MFCD00009576
InChI nøgle ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
IUPAC navn dec-1-yn
SMIL CCCCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decyne
Smeltepunkt -44 °C
Tæthed 0.767
Kogepunkt 174 °C til 176 °C
Flammepunkt 50 °C (122 °F)
Lugt Benzinlignende
Brydningsindeks 1.427
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1236372
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 138.26
Procent renhed 98%