Få mere at vide
1-Decyne, 98%
Artikelnummer. 10402421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10402421 25 mL Glasflaske 25ml
10511861 5 mL Glasflaske 5ml
15159253 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223430250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-93-2
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.25
MDL nummer MFCD00009576
InChI nøgle ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
IUPAC navn dec-1-yn
SMIL CCCCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decyne
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -44.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7600g/mL
Kogepunkt 174.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7C≡CH
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4280
Mængde 25 mL
Beilstein 01,I,122
Specifik vægtfylde 0.76
Formel vægt 138.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Decyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.