Få mere at vide
1-Decylfosfonsyre, 98%
Artikelnummer. 11358565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358565 5 g 5g
11348565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12019.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 6874-60-8 | C10H23O3P | 222,265 g/mol
1-Decylphosphonsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges til at stabilisere farvefølsomme solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Decylphosphonsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges til at stabilisere farvefølsomme solceller.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6874-60-8
Molekylær formel C10H23O3P
Molekylvægt (g/mol) 222.265
MDL nummer MFCD00015830
InChI nøgle DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanephosphonic acid, phosphonic acid, decyl, 1-decanephosphonic acid, decyl-phosphonic acid, 1-decylphosphonic acid, n-decylphosphonic acid, phosphonic acid, p-decyl, decylphosphonicacid, n-decanephosphonic acid, acmc-1cuhv
PubChem CID 81309
IUPAC navn decylphosphonsyre
SMIL CCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decylphosphonic acid
Smeltepunkt 100 °C til 101 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1771572
Formel vægt 222.27
Procent renhed 98%