Få mere at vide
1-Decylboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11394326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394326 1 g 1g
11304336 5 g 5g
11314336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19957.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 24464-63-9 | C10H23BO2 | 186,102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24464-63-9
Molekylær formel C10H23BO2
Molekylvægt (g/mol) 186.102
MDL nummer MFCD01074638
InChI nøgle TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
PubChem CID 4186635
IUPAC navn decylboronsyre
SMIL B(CCCCCCCCCC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decylboronic acid
Smeltepunkt 86 °C til 89 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1743934
Formel vægt 186.1
Procent renhed 98%