Få mere at vide
1-Decylamin, TRC
Artikelnummer. 30357165
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30357165 10 g
1 options
Artikelnummer. 30357165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22692510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decylamine
CAS 2016-57-1
Molekylær formel C10 H23 N
Mængde 10 g
Synonym Decylamine (6CI,8CI), 1-Aminodecane, 1-Decylamine, Caprylamine, Decanamine, Kemamine P 190D, Monodecylamine, NDA, n-Decylamine
InChI formel InChI=1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCN
IUPAC navn Decan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 157.3
Formel vægt 157.183